The 1-Step TMB-Blotting is a one component horseradish peroxidase (HRP) substrate for Western blotting and immunohistochemistry. TMB is highly sensitive and generates a blue-purple precipitate. This substrate is provided ready to use for maximum convenience.
New Product
Offre à durée limitée
Les articles signalés ci-dessous sont en promotion
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.