Imprimer
Lecteurs de microplaques, lecteur de plaque d'absorbance SpectraMax® 190
Fournisseur: Molecular Devices
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MLDV190EA 25979 EUR
MLDV190
Lecteurs de microplaques, lecteur de plaque d'absorbance SpectraMax® 190
Le lecteur de plaque d'absorbance SpectraMax® 190 permet l'acquisition de données en modes point final, cinétique et acquisition spectrale à des longueurs d'onde sur toute la gamme UV-visible, avec la seule méthode de correction du parcours optique indépendante de la température. Le contrôle de la température et la capacité d'agitation sont fournis en standard.
  • Lit jusqu'à 6 longueurs d'onde en mode point final ou cinétique pour les plaques à 96 puits, et effectue des balayages spectraux afin de déterminer les pics de longueur d'onde
  • Précision de mesure accrue grâce à la largeur étroite des bandes passantes qui offrent une meilleure linéarité sur la gamme la plus complète de tests, y compris la quantification de l'ADN dans la plage UV
  • Mélange soigneux des échantillons des puits des microplaques par la fonction Automix programmable par l'utilisateur
  • Quantifie rapidement l'ADN, l'ARN et les échantillons de protéines à partir de 2 µl avec la microplaque microvolumes SpectraDrop®
Le système optique multicanaux breveté du lecteur de plaque d'absorbance SpectraMax® 190 simule un spectrophotomètre à double faisceau, mesure chaque échantillon dans la plaque directement et élimine les erreurs de mesure dues à des variations de l'éclairage entre les fibres optiques d'autres instruments pour une meilleure fiabilité des rapports. Le système à huit canaux fournit une précision et une vitesse exceptionnelles lors de la lecture des microplaques à 96 puits pour les mesures de point final, les données des mesures cinétiques et les balayages spectraux. Les bandes passantes de 2 nm, à largeur étroite, offrent une plus grande précision de mesure et linéarité sur la gamme la plus complète de tests, y compris les ELISA dans la plage visible ou la quantification de l'ADN dans la plage UV.
Informations de livraison: comprend la version actuelle du logiciel SoftMax® Pro. Des accessoires supplémentaires sont disponibles, y compris la plaque à faible volume ?Max, les outils de validation standard, et les outils de conformité à la norme 21 CFR, partie 11 ; contactez votre agence Avantor pour plus de détails.