Imprimer
Votre recherche pour: Clés à molette
28  résultat(s)
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (1.08803.0001)
Fournisseur: Merck
Description: Drum keys are used to open barrels and drums with 2 and ³/₄" screw caps.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (241-0053)
Fournisseur: VWR Collection
Description: En acier renforcé. Cette clé hexagonale permet des applications avec les noix Labomeca®, fixations et pieds.
UOM: 1 * 5 Pce
Fournisseur: Avantor
Description: Avantor® Hichrom, Combination spanner ³/₈", Acier inoxydable, À utiliser avec une tête de type: ³/₈"
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Cette sélection de clés est dédiée au retrait des fermetures, ainsi qu'à l'ouverture ou la fermeture de bouchons.
Référence Produit: (18100010.)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: VWR®, Clé pour tambours métalliques avec ouvertures 2" et 3/4"
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (18100150.)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: VWR®, Clé pour conteneur IBC, capacité de 1000 l, avec ouverture NW 150
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (HI-199)
Fournisseur: Avantor
Description: This Valvtool is a uniquely designed slotted wrench which provides easy access to many hard-to-reach areas.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bohlender
Description: These glass fibre reinforced PA fork wrenches can be used for tightening or opening screw joints also at high working temperatures.
Fournisseur: Bohlender
Description: Pour ouvrir et fermer des bouchons filetés
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Applying the correct closure torque to DURAN® caps is critical to achieving an effective seal. Therefore a range of eight specifically designed spline...
Waste Reducing
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Remove or tighten plugs on most industrial drums.
Référence Produit: (568-0686)
Fournisseur: SGE Analytical Science
Description: Spanner sizes and uses: 3/16" for use with mini unions, 1/4" for use with 1/16" nuts, 5/16" for use with micro control valves.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (BOHLD701-24)
Fournisseur: Bohlender
Description: These PP ring wrenches can be used for opening and closing multiple distributors for barrels.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (BURK5690-0180)
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Strap wrench, 180 mm Ø
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Kautex
Description: Wrenches made from HDPE for opening and closing jerricans.
Référence Produit: (215-3250)
Fournisseur: Kautex
Description: This wrench is suitable for use with Kautex series 310 bottles.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom