Vêtements de protection, outils, absorbants et lingettes sous forme de quatre kits multifonctions pour le nettoyage rapide et sûr des déchets liés aux médicaments cytotoxiques. Pour les hôpitaux, les cliniques, les opérations chirurgicales, les pharmacies et les laboratoires.
Kit de protection cytotoxique:
Il comprend le kit de protection cytotoxique pour EPI, le kit de protection cytotoxique nettoyant liquide, le kit de protection cytotoxique nettoyant en poudre, le kit de protection cytotoxique collecteur de déchets (déversements) et lingettes stériles pour l'élimination des éclaboussures cytotoxiques.
Kit de protection cytotoxique pour EPI:
Gants pour salles propres en polychloroprène BioClean P-Zero™, stériles, taille 8, naturels (112-3877) ; tablier de protection contre les produits chimiques BioClean-C™, matériau CleanTough™, taille L, bleu (113-8149) ; manchette de protection Tyvek®, PS32LA, 500 mm, blanc (113-0494) ; surbottes pour salles propres BioClean-D™ CleanTough™, 400 mm, blanc (113-0814) ; masques de protection pour salles propres Maximum avec boucles latérales, bleu (113-6220) ; lunettes-masques pour salles propres BioClean Clearview™, stériles, à usage unique, en PC transparent (111-0186).
Kit de protection cytotoxique nettoyant liquide :
Absorbant poudre Chemizorb® pour déchets 500 g (1.02051.0500) ; raclette autoclavable en PP: 250×110 mm (L×l), vert (233-0194) ; doseur: 310×138 mm (L×l), blanc (233-0195) ; pincettes chimiquement inertes, extrémités carrées fines, PTFE, blanc (232-0211).
Kit de protection cytotoxique nettoyant en poudre :
Eau pour injection Mini Plasco, 20 ml (331-0299) ; tampon absorbant, PIG® HAZ-MAT, grammage lourd 510×380 mm (121-0527).
Kit de protection cytotoxique collecteur de déchets :
Sac à déchets pour déchets dangereux, en PE, avec avertissement noir sur fond jaune vif : « Hazardous Material Handle With Care » (Matériau dangereux. À manipuler avec précaution), petit: 762×457 mm (L×l) (121-0503) ; signalisation au sol : « Caution Hazardous spill » (Danger : projection de substances dangereuses), en PVC: 600×450 mm (L×l) (116-0112) ; pince de fixation pour panneau de signalisation au sol, en PVC (116-0116).
Informations de commande: Disponibles sous forme de quatre kits individuels et en version « Tout-en-un » (Kit de protection cytotoxiques).