Imprimer
tri-Sodium phosphate dodécahydraté ≥92%, Qualité Réactif
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium phosphate trisodique dodécahydratéSodium phosphate dodécahydraté
0268-1KGEA 108 EUR
0268-1KG 0268-500G
tri-Sodium phosphate dodécahydraté ≥92%, Qualité Réactif
tri-Sodium phosphate dodécahydraté
Formule: Na₃PO₄·12H₂O
Poids moléculaire: 380,12 g/mol
Point de fusion: ∼75 °C
Densité: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149198
Numéro CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Arsenic ≤0.0005%
Heavy Metals ≤0.005%
Insolubles ≤0.2%
pH (10%, Water) @25 °C ≥12
Purity (Dry Basis) ≥92%
Solubility (10%, Water) Pass