Imprimer
Testeurs d'impacts
Fournisseur: Industrial Physics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SIMESP1896EA 3260 EUR
SIMESP1896
Testeurs d'impacts
Contrôle des revêtements
Ces testeurs d'impacts sont utilisés afin de déterminer la résistance aux chocs et la flexibilité des matériaux.
  • Niveau à bulle pour un positionnement correct
  • Instrument à double échelle avec système de guide
  • Test obligatoire dans les laboratoires accrédités Distance entre chaque impact selon les normes
Certifications: Conforms to the Canadian Standards Association (CSA).