Imprimer
Réfractomètres à main, série MASTER
Fournisseur: Atago
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MASTER
635-0703EA 264 EUR
635-0703 635-0711 635-0712 635-0710 635-0498 635-0497 635-0709 635-0706 635-0707 635-0704 635-0705
Réfractomètres à main, série MASTER
Réfractomètres Réfractomètres portables
Les réfractomètres MASTER présentent une pince plus ergonomique et la conception novatrice du revêtement du prisme permet à l'échantillon d'être recouvert sans devoir soulever la plaque d'éclairage naturel.
  • MASTER-M: Standard model, clear scale, only two drops required
  • MASTER-T: Automated temperature compensation from 10 to 30 °C
  • MASTER-α: Automated temperature compensation (IP 65 except eyepiece), dust-tight and protected against water jets
  • MASTER-P: Designed with a plastic body for resistance to salty and acidic samples
The design has an ergonomic grip and a prism housing that allows for the sample to cover the prism without having to lift the daylight plate.
MASTER-α
Ces instruments proposent une compensation automatique de la température, sont étanches à la poussière IP65 (sauf les oculaires) et protégés des éclaboussures.
Ces modèles sont conçus pour résister aux échantillons salés et acides grâce à leur corps en plastique.
L×P×H: 33×33×204 mm
Poids: 160 g (sauf MASTER P 100 g)