Imprimer
VWR®, Running buffer (20X), NEXT GEL®
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
NEXT GEL®
M259-500MLEA 128 EUR
M259-500ML
VWR®, Running buffer (20X), NEXT GEL®
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
Recommended for optimum gel performance when using NEXT GEL® ready to pour acrylamide solutions.