Imprimer
Surchaussures pour salle propre, Tyvek® IsoClean®, modèle IC 451 S
Fournisseur: DuPont
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
DUPOIC451SWH0B/MEA 175 EUR
DUPOIC451SWH0B/M
Surchaussures pour salle propre, Tyvek® IsoClean®, modèle IC 451 S
Ces surchaussures sont en Tyvek®, un tissu composé de PE haute densité obtenu par le procédé Flash Spinning, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort.
  • Tissu très faiblement pelucheux
  • Avec élastique en haut
  • Les semelles antidérapantes Gripper™ offrent une meilleure durabilité
  • Les coutures scellées sont recouvertes de plusieurs couches superposées et cousues le long des bords bruts du vêtement pour créer une couture solide, résistant aux contraintes
Le Tyvek® est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais étanche aux liquides à base d'eau et aux aérosols. Il offre une excellente protection contre les particules et les fibres fines (d'une taille de 1 micron). Ces surchaussures sont idéales pour une utilisation dans les industries biotechnologiques, pharmaceutiques, de fabrication de dispositifs médicaux et électroniques, ainsi que dans d'autres environnements critiques ou contrôlés.
Certifications: Type PB [6-B]; EN 14126; Cat. III; (EU) 2016/425
Cdt: emballage en vrac dans deux doublures en polyéthylène transparent.