Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Inhibiteurs
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  Cayman Chemical
Description:   Y-27632 is a potent, ATP-competitive inhibitor of ROCKs including p160ROCK (Ki = 140 nm) and ROCK-II (IC50 = 800 nm). It also inhibits PRK2...
Référence Produit: (80-6501-23)
Marques :  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   Protease inhibitor mix
UOM:  1 * 1 KIT
Référence Produit: (786-207)
Marques :  G-Biosciences
Description:   Protease inhibitor set contains 12 ready to use individual protease inhibitors, each at a 100X concentration. Various concentrations and/or combinatio...
UOM:  1 * 1 SET
Référence Produit: (J65358.LQ)
Marques :  Alfa Aesar
Description:   A 1x stock solution contains 500uM AEBSF.HCl, 150 nM aprotinin, 1 uM E-64, 0,5 mM EDTA and 1 uM leupeptin hemisulfate. Reconstitute each vial with 1 m...
UOM:  1 * 1 U/g
Référence Produit: (J63907.AA)
Marques :  Alfa Aesar
Description:   Phosphatase Inhibitor Cocktail I 1 * 5 ml
UOM:  1 * 5 ml
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 5  de 5
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS