Imprimer
Harnais antichute, Miller H-Design® Duraflex HV
Fournisseur: Honeywell Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Miller H-Design® Duraflex HV
113-8660EA 243.16 EUR
DALL1032922 DALL1032921 DALL1032920 DALL1032919 DALL1032918 DALL1032917
Harnais antichute, Miller H-Design® Duraflex HV
Harnais Miller H-Design® avec veste haute visibilité légère et confortable pour être visible de loin et dans l'obscurité. Harnais 2 points Miller H-Design DuraFlex avec boucles automatiques (version avec 2 boucles au niveau du sternum ou version 2 D).
  • Les sangles sont fabriquées à partir de matériau noir élastique Duraflex (PES avec traitement en PTFE)
  • Elles ont reçu un traitement hydrofuge et anti tache
  • Point d'ancrage au niveau du sternum avec longues boucles en sangle
  • Boucles de raccord et anneau en D pour ancrage arrière avec finition argent chromé/zingué
  • Les fermetures éclair latérales avec double curseurs s'adaptent parfaitement à toutes les morphologies et s'ajustent aux vêtements d'hiver comme aux vêtements d'été
  • Fermetures éclair intérieures pour un accès facile au harnais afin d'effectuer des ajustements
  • Veste amovible facile à fixer sur le harnais grâce à son système d'attache rapide (boutons poussoirs)
  • Veste adaptée à n'importe quel harnais Miller H-Design
Poids : 1 kg
Force de résistance : >15 kN
Température : de –30 °C à +50 °C
Certifications: Certifié pour une charge maximale de 140 kg
EN 361 (harnais), EN ISO 20471 classe 2 (2013) (veste haute visibilité), EN ISO 13688 (2013), norme OEKO-TEX 100