Imprimer
Réfractomètres numériques, RFM900-T
Fournisseur: Bellingham + Stanley
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BELL19-60EA 14150 EUR
BELL19-60 BELL19-70
Réfractomètres numériques, RFM900-T
Réfractomètres Réfractomètres de paillasse
Les RFM900-T sont adaptés aux industries de la chimie, pétrochimie, pharmacie, des arômes et du parfum, ainsi que pour la recherche universitaire.
  • La forme inclinée, ou encore le dispositif PEEK en guise de barrière contre les fuites, évitent que trop de liquide ne se renverse
  • Affichage sur écran tactile à haute définition
  • Connections USB et Ethernet
La boîte pour prismes est formée de manière à recevoir un échantillon suffisant pour la mesure, tout en conservant une surface suffisamment grande pour une stabilisation rapide de la température.
La stabilité de température SMART, l'identification des droits d'accès d'utilisateurs par radiofréquence et les méthodes préprogrammées propres à l'application simplifient les analyses de routine au sein des industries pharmaceutique et pétrochimique.
Après des consultations approfondies avec des fabricants de produits pharmaceutiques, le logiciel intégré des instruments de la série RFM900-T a été amélioré afin de remplir non seulement les exigences de la réglementation FDA 21 CFR Part 11, mais aussi de répondre aux besoins exigeants des fabricants du secteur pharmaceutique en termes d'intégrité des données (DI).
Pour la pétrochimie; conformes à diverses méthodes ASTM; principales caractéristiques: vaste plage de mesure – joints Kalrez® pour la protection des échantillons aromatiques - systèmes embarqués pour les applications dans le secteur pétrolier - sauvegarde de plus de 8000 relevés de mesure
Certifications: US / EP /BP / JP. FDA 21 CFR Part 11. ASTM D 2140.
Informations de commande: Voir «ACCESSOIRES» en option. La documentation de validation QI / QO / QP est disponible sur simple demande.
Informations de livraison: Livrés avec un paquet de deux étiquettes RFID, un manuel d'instructions, un certificat de conformité et un câble d'alimentation (100 - 240 V, 50 - 60 Hz).