Imprimer
Comprimés Kjeldahl
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
85537.0100EA 95.3 EUR
85537.0100 85541.1000 85534.0100 85529.0100 85526.0100 85530.1000 85533.1000 85544.1000 85531.0100 85536.1000 85543.1000 85539.1000 85535.1000 85525.0100 85538.1000 85542.0100 85527.1000 85540.1000 85532.1000 85541.0100 85537.1000 85531.1000 85530.0100 85526.1000 85534.1000 85536.0100 85533.0100 85539.0100 85528.0100 85528.1000 85544.0100 85532.0100 85535.0100 85525.1000 85538.0100 85542.1000 85527.0100 85529.1000 85543.0100 85540.0100
Comprimés Kjeldahl
Systèmes de digestion Réactifs et tablettes Kjeldahl
Les comprimés Kjeldahl sont des catalyseurs qui favorisent l'étape de digestion de la méthode Kjeldahl pour la détermination de l'azote.
  • Large gamme de catalyseurs disponibles
  • Différentes tailles de comprimés disponibles
  • Format de comprimé facile d'utilisation
The Kjeldahl method is used in a wide range of analyses including analysis of proteins, nitrogenated organic materials and also, after reduction, for analysis of nitrates and nitrites. Therefore, the method is used widely in applications from food and beverage testing to agricultural and environmental analysis.
L'azote total Kjeldahl (TKN) est souvent utilisé comme paramètre dans l'analyse des eaux usées et des sols.