Imprimer
Votre recherche pour: Milieux de cryoconservation cellulaire
6  résultat(s)
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: SeraFree cryopreservation media is ready to use freezing media for cryopreservation of adherent or suspension cultured cells. The animal-free media co...
Fournisseur: Charles River Laboratories Cell Solutions
Description: CryoStor® cryopreservation freeze media products have been designed to mitigate temperature-induced molecular cell stress responses during freezing an...
Référence Produit: (HYCLSR30002.02)
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
Description: HyClone™ HyCryo-STEM is a serum-free cryopreservation media designed specifically to maintain differentiation potential and minimise spontaneous diffe...
UOM: 1 * 100 mL
Référence Produit: (SR30001.02)
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
Description: Animal origin-free HyClone™ HyCryo cryopreservation media is designed for general use.
UOM: 1 * 100 mL
Référence Produit: (ICNA0920300M2)
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: Cellvation is a cryopreservation medium designed for optimal cell recovery and convenience.
UOM: 1 * 60 mL
Fournisseur: PROMOCELL
Description: PromoCell Cryo-SFM is a chemically defined, serum-free and animal component-free cryopreservation medium with DMSO, methylcellulose and other cryoprot...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom