Imprimer
Sérum de veau bovin (BCS), supplémenté en fer, origine : États-Unis
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Avantor® Seradigm
10158-358EA 0 EUR
10158-358 10158-360
Sérum de veau bovin (BCS), supplémenté en fer, origine : États-Unis
Sérums
Sérum de veau bovin supplémenté en fer provenant d'animaux d'origine américaine âgés de moins de six mois et élevés avec un régime alimentaire composé principalement de préparations pour nourrissons.
  • Origine 100% américaine (États-Unis)
  • Testé indépendamment par des laboratoires tiers
  • Entièrement traçable
Ces animaux ont naturellement des niveaux élevés de transferrine. Lorsque le sérum est supplémenté en fer, le fer se lie à la transferrine non liée, ce qui permet d'obtenir un produit avec trois à quatre fois la quantité de fer disponible par rapport au SBF ou au sérum équin. Ce produit est une excellente alternative économique au SBF ; il se comporte souvent aussi bien que le SBF dans de nombreuses lignées cellulaires établies. Dans certaines applications, il surpasse même le SBF et le sérum équin.
Certifications: Chaîne d'approvisionnement certifiée pour permettre la traçabilité par l'International Serum Industry Association (Organisation commerciale des fournisseurs de sérum, ISIA).
Avantor Seradigm FBS
Nutritionally superior Sera, proven performance and consistency. Choose your FBS type.
REQUEST YOUR SAMPLE