Ces chauffe-ballons de laboratoire sont conçus pour être utilisés par des professionnels de laboratoire spécialisés ou pour la formation dans les écoles, les lycées et les universités. Les unités sont certifiées conformément aux réglementations les plus strictes en matière de sécurité, avec un élément chauffant électrique contenu dans une gaine isolée par des minéraux enroulés dans une configuration de serpentin semi-sphérique, ce qui garantit une sécurité totale contre tout déversement.
- L'élément chaud est protégé contre l'écoulement des fluides, pas de pénétration de fluides
- Les normes de sécurité sont conformes aux nouvelles directives européennes
- Sécurité au toucher avec des parois extérieures froides grâce à l'"effet cheminée"
- Température maximale du dispositif de 450 °C
- Transmission efficace de la chaleur entre l'élément chauffant et la fiole est deux fois plus rapide que les modèles précédents
- 10 niveaux de contrôle de la température pour une régulation plus précise de la température
- Double fusible pour une sécurité accrue en matière de polarité
Deux versions de ces ballons ont été conçues pour répondre à tous les types de besoins des laboratoires. La gamme est dotée d'un boîtier en ABS résistant aux produits chimiques qui peut accueillir des récipients en verre à fond rond jusqu'à 1000 ml. La température est réglée à l'aide du bouton de commande central. Une lumière LED s'allume sur le panneau pour indiquer que la position de chauffage est alimentée. Cela permet de déterminer le pourcentage de tension appliquée. Les unités à agitation ont une fonction d'agitation à haute capacité.
Certifications: Les appareils sont conformes à la nouvelle norme EN 61010-1:2010 (règles de sécurité pour les instruments de mesure, les dispositifs de commande et les équipements de laboratoire électriques. Exigences générales).