Théophylline, anhydre, poudre blanche
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Phosphodiesterase inhibitor; diuretic; cardiac stimulant; muscle relaxant; asthma medication.
Soluble in 0,1 M HCl; 0,1 M NaOH; slightly soluble in water; moderately soluble in ethanol. Soluble in 1 M NH4OH (50 mg/ml - clear colorless solution) and 50% ammonium hydorxide (50 mg/ml - clear, colorless solution).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule:
C₇H₈N₄O₂ Poids moléculaire: 180,16 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00079619 Numéro CAS: 58-55-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Identity Test | Passes |
FTIR | Conforms to Standard |