Imprimer
Trimethylamine-N-oxide, poudre cristalline blanche
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): TMANO
ICNA0521947010EA 221 EUR
ICNA0521947010
Trimethylamine-N-oxide, poudre cristalline blanche
Trimethylamine-N-oxide
Trimethylamine N-oxide is used as demetallation and decarbonylation reagent for organometallic compounds. Mediates the conversion of thiols to disulfides.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₃H₉NO
Poids moléculaire: 75,11 g/mol
Point de fusion: 220…222 °C (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002048
Numéro CAS: 1184-78-7