Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Recombinant Human Caspase 1
Marques : G Biosciences
Recombinant human caspases 1 - 3 and 6 - 10 are supplied lyophilised in quantities of 25 units. One unit of the specific recombinant caspase is the enzyme activity that cleaves one nanomole of a specific caspase substrate per hour at 37 °C in a reaction solution containing 50mM HEPES (at a pH of 7,2), 50 mM NaCl, 0,1% CHAPS, 10 mM EDTA, 5% glycerol and 10 mM DTT.
The recombinant human caspases 1 - 3 and 6 - 10 are members of the ICE (interleukin-1 β converting enzyme) family of cysteine proteases. They exist in cells as inactive pro-enzymes. During apoptosis, pro-caspases 1 - 3 and 6 - 10 are processed at aspartate residues by self-proteolysis and/or cleavage by another caspase. The matured (processed) form of these caspases consists of large and small subunits, which associate to form a heterotetramer active enzyme.
The active recombinant caspase-2 cleaves caspase-2 chromogenic substrate Ac-VDVAD-pNA, and the signal can be detected spectrophotometrically.
The active caspase-6 and caspase-7 have been shown in the involvement of the proteolysis of poly (ADP-ribose) polymerase (PARP), an enzyme that is involved in DNA repair and genomic maintenance. The active recombinant caspase-6 cleaves the substrates consisting of consensus sequence VEID (e.g. VEID-AFC and VEID-pNA).
Informations de commande: Accessories must be ordered separately.
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cdt Référence VWR Quantité
25 AU RCH-001
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Enzyme name Caspase 1
Species Human
Type Recombinant
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité