Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Bovine Serum Albumin (BSA), fraction V, reagent grade
Marques : MP Biomedicals
Albumin bovine is a single polypeptide chain consisting of about 583 amino acid residues and no carbohydrates. At pH 5 to 7 it contains 17 intrachain disulphide bridges and 1 sulphhydryl group.
  • Soluble in water
  • Has 4,7 ppm heavy metals
  • ≤5,0% loss on drying
It is used to solubilise lipids, and is also used as a blocking agent in Western blots or ELISA applications. Globulin free albumins are suitable for use in electrophoresis applications.
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Bovine albumin fraction V, reagent grade 50 g ICNA08810661
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Protein/peptide name Albumin
Synonyme de protéine Cohn Fraction V, BSA, Bovine Serum Albumin, Fraction V Bovine Serum Albumin, Cohn Fraction V, Fraction V, BSA
Species Bovine
Source Serum
N ° CAS. 9048-46-8
Reagent grade
Purity 100%
Storage conditions +2 to +8 °C
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité