Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Mouse Anti- IgG Antibody
Fournisseur: MP Biomedicals
This immunoglobulin was prepared from mouse serum using current chromatographic techniques. A quantitative
protein analysis as well as immunoelectrophoresis has been applied to determine identity of the product.
  • Supplied in Tris or phosphate buffered saline
It is useful for structural and biological studies, as a reference standard, or as starting material for the preparation of an immunogen.
By Immunoelectrophoresis, it shows one band against rabbit anti-mouse serum. The product is mouse IgG with no trace of IgA, IgM, or non-immunoglobulin serum proteins detected.
Type:
Antigen: IgG
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Rabbit
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
10 mg 10 mg ICNA08641461
100 mg 100 mg ICNA08641462
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène IgG
Nom de l'antigène Immunoglobulin G
Type d' Anticorps Secondary
Hôte Mouse
Form Lyophilised powder
Température de stockage 2...8 °C
Tested Applications Immunoelectrophoresis
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité