Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Rat Anti- IgG Antibody (Unconjugated)
Marques : MP Biomedicals
The Immunoglobulin was isolated chromatographically from normal rat serum using DEAE and gel filtration techniques. The immunoglobulin underwent Protein G purification.
  • Can be reconstitute with 0,135 M NaCl.
It is useful for structural and biological studies, as a reference standard, or as starting material for immunogen preparation. It may be used as a reference antigen, standard, blocking agent, or coating protein in a variety of Immunoassays.
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality:
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity:
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
100 mg 100 mg ICNA08641481
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène IgG
Nom de l'antigène Immunoglobulin G
Conjugaison Unconjugated
Type d' Anticorps Secondary
Hôte Rat
Western blot Yes
ELISA Yes
Form Liquid
Température de stockage 2...8 °C
Tested applications Immunoelectrophoresis, Immunoblot, Immunodiffusion, Dot Immunobinding
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS