Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Sheep Anti-Human IgG3 Polyclonal Antibody
Fournisseur: MP Biomedicals
Based on Immunoelectrophoresis, it produces precipitin band at a concentration of 1,0 mg/ml.
  • Can be reconstituted with 1,0 ml sterile distilled water
  • Dilution range: 1:20 for Immunoelectrophoresis
Type: Secondary
Antigen: IgG3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Human
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
1 mL 1 ml ICNA08643121
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène IgG3
Nom de l'antigène Immunoglobulin G3
Réactivité Human
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Secondary
Hôte Sheep
ImmunoChemistry Yes
Form Lyophilized
Température de stockage 0 to +5 °C
Tested Applications Immunodiffusion, Immunoelectrophoresis
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité