Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Rabbit Anti-Mouse IgG2b Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: MP Biomedicals
This antibody reacts strongly to mouse IgG2b heavy chain and exhibits minimal or no reactivity to the other mouse
IgG subclasses, IgA, IgM, and light chains. It also shows minimal or no reactivity to human serum proteins.
  • Working dilution: 1:1000 - 1:2000 for ELISA
Type: Secondary
Antigen: IgG2b
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horse radish peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
100 μg 100 µG ICNA08642551
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène IgG2b
Nom de l'antigène Immunoglobulin G2b
Réactivité Mouse
Conjugaison HRP (Horseradish Peroxidase)
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Secondary
Hôte Rabbit
Western Blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Purification Affinity purified
Form Lyophilized
Température de stockage 0 to +5 °C
Tested Applications Immunoblot
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité