Ces électrodes chlore sont conçues pour mesurer le chlore libre dans la plage de 1×10-5 M à 1 M.
Solides
La jonction de référence Sure-Flow™ intégrée empêche l'obstruction de l'électrode et fournit des résultats rapides et stables.
L'électrode combinée ORIO9617BNWP n'exige pas d'électrode de référence distincte, ce qui en facilite l'utilisation avec de petits volumes d'échantillon
Informations de commande: Les électrodes à demi-cellules requièrent une électrode de référence distincte qui peut être commandée séparément. L'électrode dotée d'un raccord à bouchon à vis nécessite un câble distinct.
New Product
Offre à durée limitée
Les articles signalés ci-dessous sont en promotion
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.