Imprimer
VWR® VWB2, Bains-marie
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
462-0554EA 778 EUR
462-0554 462-0555 462-0556 462-0557 462-0558 462-0559
VWR® VWB2, Bains-marie
Bains Bains-marie
Bains-marie non agités avec boîtier en acier inoxydable (intérieur) à double paroi et en tôle d’acier revêtue (extérieur). Tous les bains, à l’exception des modèles de 2 litres, disposent d’un robinet de drainage pour une vidange facile et peuvent être utilisés avec de l’eau ou avec des billes de transfert de chaleur. Les bains d’une capacité de 5 litres ou plus ont un mode à billes de transfert de chaleur qui est activé via le menu principal. Un bouchon de vidange est fourni comme accessoire optionnel afin d’éviter que les billes de transfert de chaleur ne restent coincées dans la sortie de drainage. Remarque : les bains-marie appartiennent à la classe de sécurité 1, ce qui leur permet de fonctionner sans surveillance avec des liquides non inflammables.
  • Montée en température rapide, contrôle précis de la température
  • Indicateur de température numérique avec trois préréglages de température
  • Plage de température : ambiante +5 ... 99 °C
  • Stabilité de la température : ±0,2 °C
  • L’alarme de surchauffe réglable protège les échantillons de la surchauffe.
  • La protection contre le fonctionnement à sec met le bain hors tension en l’absence d’eau ou en présence d’un faible niveau d’eau.
  • Minuteur et alarme sonore : 1 à 999 minutes
Informations de livraison: Fournis avec un couvercle à charnières en polycarbonate transparent (les modèles de 2 litres ont un couvercle sans charnières) et un plateau universel Une vaste gamme d’accessoires en option est disponible.