Imprimer
Tamiseuses de test EML digital plus
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
HAVE205322723EA 5500 EUR
HAVE205322723 HAVE205322747 HAVE205322884 HAVE209878509 510-0965 510-0964 HAVE209878547 HAVE209878523 HAVE209882018 HAVE209878486 510-1289 510-1300 HAVE209878561 HAVE209882032 HAVE205322860 HAVE209881981 HAVE205322877 HAVE205322730 HAVE205322754 510-0954 510-0956 HAVE209878516 510-0955 510-0958 510-0957 510-0959 HAVE209878554 510-1298 510-1297 HAVE209881974 HAVE209881998 510-1299 510-0961 510-0960 HAVE209878493 510-0963 510-0962 HAVE205322891 510-1290 510-1292 510-1291 HAVE209882001 510-1294 510-1293 HAVE209882025 510-1296 HAVE209882049 510-1295
Tamiseuses de test EML digital plus
Agitateurs Tamiseurs
Ces tamis vibrants à entraînement électromagnétique sont conçus pour l'analyse par tamisage avec une action de tamisage tridimensionnelle optimale. L'amplitude autoréglable, qui utilise la mesure permanente de l'accélération de l'ensemble de la tour de tamisage, équilibre l'oscillation de l'agitateur et de son support. Cela garantit que l'amplitude reste la même, indépendamment de la quantité d'alimentation et de la position d'installation.
  • Mémoire pour 10 jeux de paramètres de tamis de test
  • Fonction minuterie : 0 à 99 minutes ou fonctionnement continu
  • Opération d'agitation intermittente ou continue
  • Affichage numérique de toutes les fonctions
  • 3000 impulsions par minute (50 Hz)
  • Émission sonore : 70 dB(A) for EML 315 digital plus, EML 450 digital plus: 73 dB(A)
  • Charge maximale : 21 kg pour EML 315 (matière tamisée 6 kg), 42 kg pour EML 450 (matière tamisée 15 kg)
Les modèles EML 315 et 450 sont destinés au tamisage sec et humide et disposent d'un dispositif de contrôle séparé.
  • Mémoire pour 10 jeux de paramètres de tamis de test
  • Fonction de minuterie: 0 - 99 minutes ou fonctionnement en continu
  • Agitation intermittente ou continue
  • Indication numérique de toutes les fonctions
  • 3000 impulsions par minute (50 Hertz)
  • Émission sonore: ≤70 dB(A) pour EML 200 digital plus et EML 315 digital plus, EML 450 digital plus: 73 dB(A)
  • Charge max.: 3 kg
En option HAVER 'TwinNut' le système de serrage rapide:
Les pinces 'TwinNut' pour une fixation et un retrait faciles du couvercle sont une alternative aux écrous moletés 'Classic' standard. Les tiges de guidage du système 'Classic' peuvent également être utilisées pour le système HAVER 'TwinNut'.