Imprimer
Votre recherche pour: Électrodes ISE
47  résultat(s)
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: WTW
Description: Ces électrodes robustes de haute qualité sont faciles à utiliser sur le terrain.
Référence Produit: (662-0381)
Fournisseur: WTW
Description: These 500 series half cells require a separate reference electrode type R 503 (an exception for this is the gas-sensitive NH 500/2 with integrated ref...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Thermo Orion
Description: These electrodes are designed for measuring iodide ions in quickly, simply, accurately and economically.
Fournisseur: Mettler - Toledo
Description: Ces demi-cellules sélectives d'ions (à l'exception des électrodes sensibles au sodium) se composent de deux éléments : d'une tige universelle et ...
Fournisseur: Thermo Orion
Description: These electrodes are designed for measuring lead ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically.
Fournisseur: SI Analytics
Description: Electrode, ISE, F 60, Paramètre (ISE): Fluorure, pH: 5 - 7, 0...+80 °C, Raccord de connexion, Pour: Détermination d'ions fluorure
Fournisseur: Thermo Orion
Description: ISE half-cell electrodes for use with analysers.
Référence Produit: (HACHLZW9650970002)
Fournisseur: Hach
Description: sensION+ 9650 is a half-cell sodium ion selective electrode (ISE) with glass body and glass membrane selective to sodium ions in solution. It is recom...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Hach
Description: Radiometer Analytical reference electrodes are available with a variety of reference systems and liquid junctions.
Fournisseur: Thermo Orion
Description: Ces électrodes chlore sont conçues pour mesurer le chlore libre dans la plage de 1×10-5 M à 1 M.
Fournisseur: Hach
Description: IntelliCAL™ ISEF121 is a digital combination fluoride ion selective electrode (ISE) with a non-refillable, single junction reference and built-in temp...
Référence Produit: (HACHLZW5044970002)
Fournisseur: Hach
Description: The 5044 with lithium acetate electrolyte is recommended for use with all sensION+ half-cell ion selective electrodes (ISE) in drinking water, wastewa...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Mettler - Toledo
Description: Ces électrodes sélectives d'ions avec membrane solide permettent la détermination facile et rapide de la concentration et de l'activité d'une gamme d'...
Fournisseur: Hach
Description: IntelliCAL™ ISENO3181 is a digital combination nitrate ion selective electrode (ISE) with a non refillable, double junction reference and built-in tem...
Fournisseur: Mettler - Toledo
Description: Ces électrodes sélectives combinées sont composées d'une électrode de mesure et d'une électrode de référence intégrée.
Référence Produit: (662-2305)
Fournisseur: Thermo Orion
Description: The high performance ammonia ion selective electrode (ISE) allows fast, simple, economical, and accurate measurements of dissolved ammonia in aqueous ...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom