Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (3)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Électrodes, autres
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/13/18989613.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Trier par:
Référence Produit: (661-1002)
Marques :  METTLER / TOLEDO
Description:   Electrode, autre, Électrode de platine à deux broches, DM143-SC, pH: -, 0...+80 °C, Membrane: -, Ø×L: 12×144,5 mm, Bouchon à vis S7, câble détachable
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  SI Analytics
Description:   These combination electrodes with plug head and connection cable are the ideal choice for titrations.
Marques :  WTW
Description:   VisoTurb® 900-P is an IR turbidity sensor for applications where turbidity can be directly measured in the sample. Its application range includes meas...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  Alfa Aesar
Description:   Direct-methanol fuel cells (DMFC) cathodes find application in direct methanol fuel cell, which is used for powering large vehicles, smaller vehicles ...
Référence Produit: (45452.KS)
Marques :  Alfa Aesar
Description:   Hydrogen electrode/reformate cathode, 50 cm²
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (45362.KS)
Marques :  Alfa Aesar
Description:   Hydrogen screener membrane electrode assembly (MEA-5 layer), active area 25 cm², plus membrane border.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  WTW
Description:   These digital depth probes with built-in barometric pressure and temperature compensation combine dissolved oxygen, pH or ORP and conductivity measure...
Référence Produit: (ORIO9780SC)
Marques :  Thermo Orion
Description:   These electrodes are a combination of a silver billet-indicating electrode along with a silver billet half-cell. Ideal for obtaining an accurate deter...
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 16
  1  2  Suivant