Imprimer
Votre recherche pour: Électrodes pH
149  résultat(s)
SearchResultCount:"149"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Laboratory and field electrodes for general applications. Supplied with a fixed cable or plug head, VWR® electrodes can be connected to most pH meters...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Électrodes pH avec câble et connecteur BNC.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Électrodes de pH avec câble fixe d'un mètre.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Électrodes de pH avec câble de 1 m fixé ou connecteur S7.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces électrodes de pH/de température IDP (sonde numérique intelligente) peuvent être utilisées avec les multimètres pHenomenal® MD 8000 H et ...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces électrodes de pH sont disponibles en version avec électrolyte rechargeable ou non rechargeable.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Avec câble de 1 m fixé.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Électrode, pH, VWR®pHASE, À remplissage, double jonction (plastique), pH: 0 - 14, Verre, Électrolyte: 3,5 mol/l KCl, Ø×L: 12×150 mm, BNC, Pour: Milieux aqueux, boissons, tampons TRIS, cosmétiques, eau ultra-pure
Référence Produit: (662-1381)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Cette électrode à surface plane est une électrode à combinaison de pH/référence avec un design à double jonction de référence. Elle comprend à la fois...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (662-1796)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Électrode, pH, VWR®, Électrode de référence à double diaphragme, demi-pile, câble d'un mètre, Verre, Électrolyte: 3,5 mol/l KCl, Ø×L: 12×150 mm, 3 mm pin, Pour: Eau, crèmes, boissons, tampon TRIS
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: WTW
Description: Ces électrodes de pH testées et éprouvées sont faciles à utiliser et offrent une haute qualité et une précision élevée.
Fournisseur: WTW
Description: Technologie de capteur haute qualité amélioré associée aux éléments électroniques de mesure les plus modernes. Les électrodes sont dotées d'un raccord...
Fournisseur: WTW
Description: Technologie avancée de capteur haute qualité associée aux éléments électroniques de mesure les plus modernes.
Fournisseur: WTW
Description: These special pH electrodes extend the range of the IDS series for enhanced applications in Life Sciences and related applications.
Référence Produit: (662-1268)
Fournisseur: WTW
Description: Électrode, pH, TA-SensoLyt® SEA, - °C, -, Électrolyte: Polymère, -, Pour: Installation sur une ancienne armature de profondeur série TA 197-pH
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Mettler - Toledo
Description: Avec connecteur S7, BNC ou MultiPin™ (pH/température).
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 149
no targeter for Bottom