Imprimer
VWR® Standard 1000, Agitateur orbital
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
444-2902EA 1050 EUR
444-2902 VWRU89032-090 444-2900 444-2901
VWR® Standard 1000, Agitateur orbital
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Agitateur à usage général commandé par microprocesseur, particulièrement adapté aux mélanges de base, aux techniques de transfert, à la coloration et à la décoloration. La commande à vitesse variable assure une agitation constante et uniforme. Une molette réglable de 1 à 10 permet d’ajuster la vitesse ; pour plus de sécurité, les agitateurs accroissent progressivement leur vitesse jusqu’à la valeur programmée.
  • Adaptés à un fonctionnement continu
  • Utilisable entre 0 et +40 °C (maximum 80 % d’humidité relative sans condensation) dans un incubateur, un incubateur à CO₂ ou une chambre froide
Informations de livraison: Fourni avec un tapis en caoutchouc antidérapant.