Agitateur numérique avec commande par microprocesseur, idéal pour une gamme d’applications de mélange, par exemple, les études de solvabilité et les procédures d’extraction. La commande à vitesse variable assure une agitation constante et uniforme. Le système d’agitation surveille en permanence la vitesse d’agitation et maintient le point de consigne même sous des charges changeantes.
- Deux écrans LED indépendants indiquent la vitesse et la durée
- Minuterie intégrée (1 s à 160 heures) indiquant la durée écoulée ou restante. Arrêt automatique et alarme sonore une fois le programme terminé
- Utilisable entre –10 et +60 °C (maximum 80% d’humidité relative sans condensation) dans un incubateur, un incubateur à CO₂ ou une chambre froide
La vitesse affichée est précise à 1% de la vitesse définie (lorsque la vitesse est supérieure à 100 tr/min). L’augmentation progressive de la vitesse permet d’augmenter progressivement la vitesse jusqu’à un point déterminé pour plus de sécurité. Le capteur de charge intégré peut détecter une condition déséquilibrée et réduira automatiquement les tr/min à une vitesse de sécurité pour éviter les déversements et protéger les échantillons. Le mode d’étalonnage de la vitesse permet à l’utilisateur de recalibrer l’affichage de la vitesse et le port série RS232 fournit une communication bidirectionnelle pour l’enregistrement des données et le contrôle de l’unité.
Informations de livraison: Fourni avec un tapis de caoutchouc antidérapant mais sans fixations, les accessoires devant être commandés séparément.
Attention: * Les plateformes s’utilisent avec deux entretoises en option (444-2965) qui permettent un empilement avec un espace de 254 mm entre les plateformes (recommandé pour des tailles de plateformes sélectionnées)
** L’empilement de plateformes est déconseillé pour les modèles 3750 ou 5000.