Imprimer
Aiguille d'anesthésie péridurale, Perican®
Fournisseur: B. Braun
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BRAU4512383EA 1520 EUR
BRAU4512383
Aiguille d'anesthésie péridurale, Perican®
Canules
Aiguille d'anesthésie péridurale avec biseau de type Tuohy.
  • Conçue pour différentes couches de tissus
  • Contrôle de l'avancement de l'aiguille et des ailettes
  • Aiguille transparente avec raccord à codage couleur
Convient à toutes les interventions notamment l'anesthésie péridurale.