Imprimer
Masques d'hygiène, PP
Fournisseur: Hubei Orient International
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-8792EA 61.6 EUR
113-8792 114-9101
Masques d'hygiène, PP
Masques Masques d'hygiène
Masques d'hygiène en PP 3 épaisseurs traité par fusion-soufflage.
  • Respiration facile, non irritants
  • Excellente filtration bactérienne et particulaire
  • Barrette nasale en aluminium sur toute la longueur pour un confort optimal
  • À usage industriel et en salle propre uniquement; ne pas utiliser pour la protection contre le COVID-19
  • Ce produit n'est pas un dispositif médical à usage médical ou clinique selon le règlement (UE) 2017/745 / directive 93/42/CEE
  • Ce produit n’est pas un équipement de protection individuelle (EPI) selon le règlement (UE) 2016/425