Imprimer
Dispositifs miniatures de condamnation par câble
Fournisseur: Brady
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BRDY050940EA 84.7 EUR
BRDY050940 118-0518
Dispositifs miniatures de condamnation par câble
Cadenas de sécurité
Ces dispositifs miniatures de condamnation par câble sont parfaitement adaptés aux interrupteurs d'isolement, aux petits robinets-vannes, etc.
  • Disponible avec un câble de 2,44 m en nylon ou acier gainé
  • Le câble en acier gainé offre une résistance optimale pour un ajustement parfait sur les vannes et leviers
  • 6 orifices de condamnation permettent d'accueillir la plupart des anses et moraillons
  • Le mécanisme d'enroulement automatique par bouton-poussoir permet de tendre automatiquement le câble
Diamètre maximal de l'anse : 7,00 mm
Hauteur minimale de l'anse : 20,00 mm
Diamètre maximal du fil/câble : 1,60 mm