Imprimer
Colonnes HPLC, SeQuant® ZIC®-HILIC
Fournisseur: Merck
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 4.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 4.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 0 Non : 0 
Developpement Pharmaceutique / Directeur d'Etude / Lyon
Oui, je le conseille
The colonne is very efficient for separation of quaternary ammoninium hydroxyde compound which was a real challenge by reverse phase mode.
SeQuant® ZIC®-HILIC
1.50671.0001EA 9710 EUR
1.50671.0001 1.50494.0001 1.50491.0001 1.50458.0001 1.50449.0001 1.50441.0001 1.50455.0001 1.50447.0001 1.50452.0001 1.50489.0001 1.50444.0001 1.50497.0001 1.50454.0001 1.50496.0001 1.50493.0001 1.50451.0001 1.50457.0001 1.50482.0001 1.50490.0001 1.50446.0001 1.50440.0001 1.50443.0001 1.50435.0001 1.50445.0001 1.50442.0001 1.50487.0001 1.50481.0001 1.50434.0001 1.50495.0001 1.50450.0001 1.50479.0001 1.50492.0001 1.50465.0001 1.50436.0001 1.50478.0001 1.50480.0001 1.50453.0001 1.50448.0001
Colonnes HPLC, SeQuant® ZIC®-HILIC
Colonnes pour chromatographie
La sélectivité de la colonne ZIC®-HILIC est idéale pour une vaste gamme de molécules contenant des groupes fonctionnels hydrophiles ou ionisables. Cela inclut les composés tels que les hydrates de carbone, les métabolites, les acides et les bases, les ions organiques et inorganiques, les complexes métalliques, les acides aminés, les peptides, les protéines dégradées, les extraits de plantes et de cellules, etc. Ces composés sont généralement caractérisés par une valeur LogP faible ou négative et ont une faible rétention sur les colonnes en phase inverse.
  • Séparation aisée des composés polaires et hydrophiles
  • Sélectivité orthogonale par rapport à la phase inverse
  • Phase stationnaire zwittérionique sulfobétaine liée haute densité
  • Faible coût par analyse grâce à la stabilité de la phase stationnaire
* HILIC = Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (chromatographie liquide d'interaction hydrophile). *LogP = coefficient de partage octanol-eau.