Imprimer
VWR® BSS, Système de stockage de boîtes
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
478-0274EA 4240 EUR
478-0274
VWR® BSS, Système de stockage de boîtes
Dewars et récipients cryogéniques
Les cuves BSS proposent différentes solutions pour le stockage de flacons ou de paillettes en phase liquide ou gazeuse. Ils offrent une très bonne uniformité de température, même avec aussi peu que 2 cm d'azote liquide restant au-dessus de l'isolant du rack (ou 5 cm au-dessus du bas du BSS-5100). Les réservoirs sont fabriqués en alliage d'aluminium avec un col en fibre de verre/époxy et une super isolation multicouche sous vide poussé qui limite l'évaporation de l'azote.
  • Très bonne uniformité de température
  • Le couvercle peut également être fermé par un cadenas, sauf sur le modèle BSS-5100 (cadenas non inclus)
Certifications: CE - Médical.
Informations sur les accessoires: Contrôleur S70: Lecture de température (1 point), procédure de remplissage automatique (jusqu'au niveau de LN₂ souhaité), alarmes visuelles et sonores (température et niveau haut/bas, et erreur de remplissage de temporisation), un contact libre de potentiel (avec fonction programmable) pour externe alarme.
Le nouvellement développé Contrôleur S170 offre une sécurité maximale des échantillons et de nombreuses fonctionnalités : Procédure de remplissage automatique, mesure de la température (via deux sondes), régulation du niveau d'azote liquide, fournissant des alarmes visuelles et sonores (alarme de niveau bas, remplissage de niveau bas, remplissage d'arrêt de niveau normal, alarme de niveau haut), position de l'affichage du couvercle (ouvert/ fermée), gestion de la fonction 'defog' (pour une meilleure visibilité à l'intérieur de la cuve), l'interface RS485 permet une gestion et un contrôle complet du système via un PC (logiciel inclus), quatre contacts libres de potentiel pour la connexion à un système d'alarme interne ou à un système de numérotation téléphonique (quatre fonctions d'alarme différentes peuvent être transférées).
Informations de commande: Des portoirs en acier inoxydable pour boîtes standard (25, 81 ou 100 tubes) sont inclus.
pour BSS-5100 : Les tiroirs en forme de tarte (pour cryotubes) ou canisters (pour gobelets et pailles) doivent être commandés séparément.