Le sérum fœtal de veau (SVF) traité au charbon de bois / dextran est destiné aux utilisateurs ayant besoin de niveaux réduits de diverses hormones. Un SVF de haute qualité est traité au charbon de bois / dextran, une préparation qui réduit la concentration en de nombreuses hormones et facteurs de croissance.
- Sourced in the USA with complete traceability back to original source
- Low in antibodies and high in growth factors
- Produced using true pool technology for uniformity and consistency from bottle to bottle
- Filtered through three sequential 100nm (0.1 µm) pore size-rated filters
- Virus panel testing according to 9 CFR 113.53
Il a été prouvé que le SVF traité au charbon de bois / dextran réduisait la concentration en stéroïdes, ce qui est utile pour les études sur les récepteurs ou les œstrogènes. D'autres études indiquent que le traitement au charbon de bois / dextran permettait de réduire les variations entre lots de sérum. Le SVF traité au charbon de bois / dextran passe par trois filtres séquentiels à pores de 100 nm (0,1 µm).
Charcoal/Dextran Treated FBS is assayed for gamma globulin, alkaline phosphatase, lactate dehydrogenase, glutamic pyruvic transaminase, glutamic oxaloacetic transaminase, pH, total protein, albumin, blood urea nitrogen, creatinine, total bilirubin, sodium, potassium, calcium, chloride, inorganic phosphorus, osmolality, iron, total iron binding capacity (TIBC), percent iron saturation, glucose, and IgG. Included assays are subject to change without notice.
Additional treatments available including heat-inactivation and irradiation. Additional testing, including EMEA-conforming testing, is also available.