Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Protein immunodetection reagents, SuperSignal® West Dura Extended Duration Substrate
Marques : Thermo Scientific
The SuperSignal™ West Dura Extended Duration Substrate is a sensitive, luminol-based enhanced chemiluminescent substrate for detecting horseradish peroxidase (HRP) on immunoblots. SuperSignal West Dura Substrate enables mid-femtogram detection of antigen by oxidising luminol in the presence of HRP and peroxide. This reaction produces a prolonged chemiluminescence which can be visualised on X-ray film or an imaging system. Optimal signal intensity and duration can be attained with appropriate primary and secondary antibody dilutions.
  • Enhanced chemiluminescent substrate with high sensitivity and long signal duration for horseradish peroxidase (HRP)
  • Femtogram-level sensitivity
  • Less antibodies usage - up to 25 to 50 times more blots than possible with other chemiluminescent substrates
  • Intense signal is generated immediately and is easily detected on film or chemiluminescent imaging systems
  • Light emission stable for up to 10 times longer than other chemiluminescent substrates, allowing multiple exposures for publication-quality blots
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
SuperSignal® West Dura Extended Duration Substrate, sufficient for 200 cm² of blotting membrane (trial size) 20 ml PIER37071
SuperSignal® West Dura Extended Duration Substrate, sufficient for 800 cm² of blotting membrane 100 ml PIER34075
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS