Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Blocking buffer, SuperBlock®
Marques : Thermo Scientific
Biotin- and serum protein-free blocker which blocks membranes quickly and efficiently, resulting in high signal:noise ratios.
  • Available as optimised solutions in PBS or TBS
  • Blocks membranes in under 10 minutes
  • Formulated for precipitating enzyme substrates with added ingredient to keep precipitation from flaking
  • Not recommended for chemiluminescent substrates
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
SuperBlock® (PBS) blocking buffer 100 ml PIER37580
SuperBlock® (PBS) blocking buffer- Blotting 1 l PIER37517
SuperBlock® (PBS) blocking buffer 5 l PIER37518P
SuperBlock® (TBS blotting) blocking buffer 1 l PIER37537
SuperBlock® T20 (PBS) blocking buffer with 0,05% Tween®20 detergent 1 l PIER37516
SuperBlock® (PBS) blocking buffer 1 l PIER37515
SuperBlock® (TBS) blocking buffer 100 ml PIER37581
SuperBlock® (TBS) blocking buffer 1 l PIER37535
SuperBlock® T20 (TBS) blocking buffer with 0,05% Tween®20 detergent 1 l PIER37536
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité