Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Western Blot Stripping Buffer, Restore™
Marques : Thermo Scientific
Although optimising assay conditions is the best way to achieve optimum results, re-performing the gel electrophoresis process to test each new primary antibody or antibody concentration is time-consuming and expensive. Restore™ Western blot stripping buffer offers an effective alternative.
  • Saves time – no need to re-run gels
  • Saves precious sample
  • Provides efficient removal
  • Gentle formulation ensures target protein is not damaged after stripping and re-probing
  • Odour-free
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Restore™ Western Blot Stripping Buffer, trial pack 30 ml PIER21062
Restore™ Western Blot Stripping Buffer, sufficient for stripping 25 blots (8×10 cm) 500 ml PIER21059
Restore™ Western Blot Stripping Buffer, 5 l, sufficient for stripping 25 blots (8×10 cm) 1 PIER21063
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS