Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Protein immunodetection reagents, SuperSignal® ELISA Femto maximum sensitivity substrate
Marques : Thermo Scientific
SuperSignal® ELISA Femto maximum sensitivity substrate utilises the SuperSignal® system with an enhancer formulation for superior protein detection and low-end linearity in ELISA applications. Ideal for automated high-throughput screening applications.
  • Intense signal generated immediately at both room temperature and 37 °C
  • Easy detection of low quantities of proteins with high signal:noise ratios and low-end linearity of dose response curves
  • Femtogram-level detection of target proteins in ELISA
  • High sensitivity allows for reduction in ELISA incubation steps and hence a reduction in assay time
  • Storage at room temperature with a 6 hour working solution stability
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
SuperSignal® ELISA Femto Maximum Sensitivity Substrate (Luminol/Enhancer 125 ml; Stable Peroxide Solution 125 ml) 250 ml PIER37074
SuperSignal® ELISA Femto Maximum Sensitivity Substrate (Luminol/Enhancer 50 ml; Stable Peroxide Solution 50 ml) 100 ml PIER37075
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS