Imprimer
Agents de réticulation UV
Fournisseur: UVP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
732-4306EA 2310 EUR
UVPA95-0339-02
Agents de réticulation UV
Les agents de réticulation UV garantissent une production d'UV constante pour de nombreuses applications, dont les liaisons d'ADN (ondes courtes) et l'électrophorèse avec gel (ondes moyennes). Les acides nucléiques, par exemple, peuvent être liés à une membrane en quelques secondes seulement par rapport à la méthode de la cuisson au four. Les agents de réticulation utilisent un microprocesseur pour contrôler et mesurer la dose de rayons UV.
  • Préréglage et commandes manuelles pour la dose d'ultraviolets ou le temps d'exposition - le préréglage en usine correspond à 120 000 microjoules ou 5 minutes d'exposition
  • Le microprocesseur mesure et contrôle la production d'UV, ce qui garantit une efficacité énergétique maximale
  • Grand écran LED et écran tactile affichant les paramètres de temps ou d'énergie
  • Le hublot sur la porte permet de voir le processus tout en bloquant les rayons UV
  • Les UV situés en hauteur produisent une illumination uniforme
L'agent de réticulation CX-2000 est doté d'un tiroir et produit des UV ondes courtes. Il présente les mêmes fonctions que le CL-1000 ci-dessus.