Imprimer
Votre recherche pour: Portoirs de refroidissement
9  résultat(s)
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Corning
Description: These thermoconductive modules provide reproducible and standardised temperature control to biological samples while on the bench.
Référence Produit: (BELAF189050050)
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: PP
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: Molded of grey high-impact polystyrene.
Fournisseur: GLW
Description: These cooling racks are made of polypropylene for test tubes that require continued cooling.
Référence Produit: (DELTM-572)
Fournisseur: DELTALAB
Description: PP, avec couvercle transparent
UOM: 1 * 2 Pce
Référence Produit: (KOEHA-1070)
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Description: Les flacons PCR peuvent être conservés à une température de 0 °C pendant au moins 30 minutes si le refroidisseur est refroidi à -20 °C ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: DELTALAB
Description: PC.
Fournisseur: DELTALAB
Description: Styrofoam, white
Fournisseur: SARSTEDT
Description: Isofreeze® racks are for use as a pipetting and storage station for temperature sensitive applications like enzyme analyses, PCR or cell based assays....
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom