Imprimer
VWR® Traceable®, Thermomètre numérique, platine, essais cliniques
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® Traceable®
620-2424EA 272 EUR
620-2424
VWR® Traceable®, Thermomètre numérique, platine, essais cliniques
Thermomètres Thermomètres numériques
Ces thermomètres d’essai clinique en platine sont utilisés pour surveiller la température dans les bains-marie, les blocs de chauffage et les incubateurs. Ils indiquent les températures min./max. pendant les 24 heures précédentes (toutes les heures) et les 7 jours précédents (pour chaque jour) ; ou les 31 jours précédents (pour chaque jour).
  • Le système Smart Alarm présente une alarme visuelle/sonore qui continue à fonctionner, même si l’unité revient dans des conditions hors alarme
  • Le triple affichage indique simultanément les températures min./max. et actuelles, affichage °F/°C
  • Le micro-câble permet de refermer les portes du réfrigérateur dessus
  • Alarme réglable par incréments de 0,1° et signaux lorsque la température est supérieure ou inférieure aux points de consigne
  • L’indicateur de batterie faible s’affiche lorsqu’il est temps de changer les piles
Certifications: Pour garantir l’exactitude, les thermomètres Traceable® sont livrés avec un certificat Traceable® avec numéro de série individuel multi-points délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO/CEI 17025 (1750.01) accrédité par A2LA. Cela certifie la traçabilité conformément aux normes du NIST (National Institute of Standards and Technology).
Informations de livraison: Fourni avec quatre piles supplémentaires et un certificat d’étalonnage complet de 2 ans. Le thermomètre est livré avec une sonde Bullet (comme indiqué sur la photo).