Imprimer
VWR® Traceable®, Thermomètre numérique, haute précision, réfrigérateur et congélateur
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® Traceable®
620-2425EA 205 EUR
620-2425
VWR® Traceable®, Thermomètre numérique, haute précision, réfrigérateur et congélateur
Thermomètres Thermomètres numériques
Ce thermomètre haute précision surveille à la fois l’air ambiant et la température à l’intérieur d’un réfrigérateur ou d’un congélateur. Il lit à 0,01 °C pendant le contrôle des températures MIN/MAX en laboratoire, et dans le réfrigérateur ou le congélateur simultanément, avec la date et l’heure exactes auxquelles les lectures se sont produites. Il peut également être utilisé dans les bains-marie, blocs de chauffage et incubateurs.
  • Le système Smart Alarm présente une alarme visuelle/sonore qui continue à fonctionner, même si l’unité revient dans des conditions hors alarme
  • Un flacon isole le capteur contre les variations rapides de température lors de l’ouverture de la porte du réfrigérateur
  • Le micro-câble de 3 mètres permet de refermer les portes du réfrigérateur dessus
  • Alarme programmable par incréments de 0,1 °C
  • L’indicateur de batterie faible s’affiche lorsqu’il est temps de changer les piles
Certifications: Pour garantir l’exactitude, les thermomètres Traceable® sont livrés avec un certificat Traceable® avec numéro de série individuel multi-points délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO/CEI 17025 (1750.01) accrédité par A2LA. Cela certifie la traçabilité conformément aux normes du NIST (National Institute of Standards and Technology).
Informations de livraison: Livré avec des piles, un câble de 3 mètres, des bandes magnétiques, un matériau VELCRO®, un support de paillasse et un certificat Traceable®. L’unité est livrée quatre piles supplémentaires et un certificat d’étalonnage complet de 2 ans.