Imprimer
Balances de précision, série LG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
611-3475EA 1010 EUR
VWRI611-3475
Balances de précision, série LG
Les balances de précision de la série LG possèdent une base de données et de nombreuses fonctionnalités avancées intégrées idéales pour les laboratoires, services de recherche, les applications de formulation et de contrôle qualité. Tous les modèles sont équipés d'un plateau supérieur en acier inoxydable.
  • Système de pesage à cellule de pesage haute résolution
  • Grand écran graphique qui permet une utilisation efficace et facile
  • Enregistrements des valeurs de poids conformes aux BPL/normes ISO avec l'ID utilisateur, la date, l'heure et le numéro de série
  • Cage de pesée en verre circulaire et housse de protection en plastique
  • Pesée sous crochet applicable aux modèles à étalonnage externe
L'utilisateur peut choisir trois options pour les modèles avec étalonnage interne (indiqué par "i" à la fin du nom du modèle):
L’étalonnage de la balance s’effectue grâce à l’utilisation d’un poids interne, en pressant la touche CAL
La balance se recalibre automatiquement lorsque la température ambiante change et / ou après un certain temps (Incal +)
L'utilisateur peut choisir de calibrer la balance avec un poids externe
Certifications: EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Informations de livraison: Conditionnement : avec housse de protection en plastique.
Attention: Les modèles avec un grand écran graphique sont indiqués par la lettre « G » dans le nom du modèle. De même, la lettre « i » indique un étalonnage interne.