NADPH-Na4 ≥98%
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Prepared by chemical reduction of NADP.
- White powder
Store at −0 °C, desiccate, protect from light, store under nitrogen
Formule:
C₂₁H₂₆N₇Na₄O₁₇P₃ Poids moléculaire: 833,35 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00036263 Numéro CAS: 2646-71-1 |