Imprimer
Ionomycin ≥90%
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ICNA0215961101EA 86.6 EUR
ICNA0215961101
Ionomycin ≥90%
Ionomycin
Free Acid
Selective calcium ionophore.
Storage temperature: -20 °C
Formule: C₄₁H₇₂O₉
Numéro MDL: MFCD06798385
Numéro CAS: 56092-81-0