Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
hot-hand-protectors
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/45/21655045.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Trier par:
Référence Produit: (112-1981)
Marques :  Saint-Gobain Performance plastics
Description:   Cette moufle résistante à la chaleur est fabriqué en caoutchouc de silicone pour protéger les mains lors de la manipulation de verrerie de laboratoire...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  BÜRKLE
Description:   The cold and heat resistant HotGrip protectors are made of silicone rubber. They protect fingers and hands from burns and freezing when working with a...
Référence Produit: (AZLOPGR406)
Marques :  SCILABWARE
Description:   Hand protector made of silicone rubber.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  FUNAKOSHI & CO LTD
Description:   En élastomère de silicone souple, ces moufles de préhension permettent de maintenir et de transporter sur une courte distance des objets chauds ou fro...
Référence Produit: (KART3915)
Marques :  KARTELL
Description:   These hand protectors made of silicone rubber provide protection against hot containers up to +260 °C and cold containers down to –57 °C. Internal rel...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (112-1982)
Marques :  Bel-Art
Description:   This protector is made of durable silicone rubber which remains flexible from –57 °C to 260 °C.
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 6  de 6